Merck
KezdőlapNukleáris mágneses rezonancia (NMR)A szennyeződések NMR kémiai eltolódása
A szennyeződések NMR kémiai eltolódása
Kémiai szennyeződések NMR-táblázatainak használata
Ezek a táblázatok segítséget nyújthatnak az esetlegesen az oldószer-maradékokból vagy a reakciókészülékből származó szennyeződések NMR-jelének azonosításában és elkülönítésében. Itt bemutatjuk a szerves szintézisben leggyakrabban használt oldószerek és szennyeződések NMR-eltolódásait a 7 leggyakrabban használt deuterált oldószerben mérve. Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázatokban megadott értékek hőmérséklet- és részben koncentrációfüggőek, ezért csak átlagértékeket képviselnek. A 1H-NMR adatokat 300 MHz-es spektrométerrel, a 13C-NMR adatokat 75 MHz-es spektrométerrel nyertük.
1H NMR kémiai szennyeződéseltolódások táblázata
13C NMR kémiai szennyeződéseltolódások táblázata
Hivatkozások
1.
Gottlieb HE, Kotlyar V, Nudelman A. 1997. J.Org.Chem., 62, 7512.