Nyomás-hőmérséklet nomográf eszköz
Fulladási pont és gőznyomás becslése
A fenti interaktív vezérlőelemek segítségével egyszerűsítheti a számításokat, és javíthatja a desztillációs vagy párologtatási követelmények hatékonyságát.
A nyomás-hőmérséklet nomográf eszközünk a Clausius-Clapeyron-egyenlet alkalmazása, amely feltételezi, hogy a gőzölési hő egy adott nyomástartományban állandó. Az Antoine-egyenlet úgy kerüli meg ezt a feltételezést, hogy empirikus adatokat használ minden egyes vizsgált egyedi folyadékra.
Adja meg a nyomást és a hőmérsékletet ötféle nyomásegységben (atmoszféra, bar, kilopascal, font per négyzetcentiméter vagy higanymilliméter) és ötféle hőmérsékletegységben (Celsius fok, Kelvin, Fahrenheit, Rankine vagy Réaumur).
Hivatkozások
- McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Mathematics for Physical Chemistry. University Science Books; 2008.
- Goodman, J. M.; Kirby, P. D.; Haustedt, L. O. Tetrahedron Letters. 2000. 41, 9879-9882.
- Thomson, G. W. Chemical Reviews. 1946. 38 (1), 1-29.