NA1020
GenElute™ PCR Clean-Up Kit
sufficient for 70 purifications
Szinonimák:
Gen Elute, PCR Purification
About This Item
használat
sufficient for 70 purifications
Minőségi szint
technika/technikák
DNA purification: suitable
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Purifies up to 100 μl or 10 μg of PCR amplified DNA in 8 minutes
- Recovers up to 95% of PCR products between 100 bp and 10 kb
- Removes over 99% of primers and other components
- Eliminates the need to remove mineral oil by organic extraction
- 40% more purification preps supplied than market leader
Egyéb megjegyzések
Elv
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Cikkek
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Protocols
GenElute™ PCR Clean-up Kit rapidly purifies PCR products from excess components, ensuring clean samples for downstream applications.
SeqPlex DNA Amplification Kit enables NGS from small or degraded DNA quantities for whole genome amplification.
GenomePlex® amplification improves DNA yield from soil samples, ensuring downstream analysis reliability despite potential nuclease damage.
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias