X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens protokollja
Cellák előkészítése a transzfekcióhozn
A sejteket körülbelül 24 órával a transzfekció előtt ültessük be, ügyelve arra, hogy a sejtek optimális koncentrációban legyenek (70-90 % konfluencia).
Lépések a transzfekció előtt
- Az X-tremeGENE™ HP DNS-transzfekciós reagens, a DNS és a hígítószer (Opti:MEM®I redukált szérumos médium vagy szérummentes médium) melegedjen +15 °C és +25 °C közé, és óvatosan vortexelje.
- Tegye a hígítót egy steril csőbe.
- Adja hozzá a plazmid DNS-t. Óvatosan pipettázzon fel és le a keveréshez.
- Adjon X-tremeGENE™ HP DNS transzfekciós reagens -t a hígított DNS-hez.
- Inkubáljon 15 percig +15 °C és +25 °C között.
- Adja a transzfekciós komplexet a sejtekhez cseppenként.
- Óvatosan rázza vagy forgassa a kutakat vagy lombikokat, hogy biztosítsa az egyenletes eloszlást a teljes lemezen.
- Inkubálja a sejteket 18-72 órán át a fehérjeexpresszió mérése előtt.
Tippek a sikeres transzfekciókhoz a X-tremeGENE™ DNS transzfekciós reagens használatával
- Tárolja az X-tremeGENE™ 9 DNS-transzfekciós reagenseket +2 és +8 °C között, az X-tremeGENE™ HP DNS-transzfekciós reagenseket pedig -15 és -25 °C között.
- Hozza az X-tremeGENE™ DNS-transzfekciós reagens tartalmazó injekciós üveget +15 és +25 °C közötti hőmérsékletre, és egy másodpercig keverje fel, mielőtt kivenné a kívánt mennyiséget.
- Ne aliquotálja az X-tremeGENE™ DNS-transzfekciós reagenseket; a megmaradt transzfekciós reagenseket az eredeti üveg fiolákban tárolja.
- Minimalizálja a hígítatlan transzfekciós reagens érintkezését a műanyag felületekkel.
- A szükséges mennyiség eltávolítása után, használat után azonnal szorosan zárja le az injekciós üveg fedelét.
- Az X-tremeGENE™ DNS transzfekciós reagens minimális mennyisége: DNS-komplex transzfekcióhoz való felhasználásához 100 μl. A komplexképződés kisebb térfogatnál jelentősen csökkenti a transzfekció hatékonyságát.
- Ne használjon polisztirolból készült csöveket vagy mikrolemezeket az X-tremeGENE™ DNS transzfekciós reagens: DNS-komplexek előállításához. Ha nem tudja elkerülni a polisztirol anyagokat, mindenképpen pipettázza a transzfekciós reagens közvetlenül a szérummentes közegbe, vagy csökkentett szérumtartalmú (szérumot nem tartalmazó) közegbe.
- Ne használjon szilikonizált pipettahegyeket vagy csöveket.
- Győződjön meg arról, hogy a sejtek a transzfekció idején még aktívan növekednek.
- A transzfekciók elvégzésekor megfelelő kontrollokat kell beépíteni, olyan kutakkal, amelyekben:
(1) nem transzfektált sejtek
(2) csak transzfekciós reagenssel rendelkező sejtek
(3) csak DNS-t tartalmazó sejtek - A transzfekciós reagens optimális aránya: DNS és a komplex optimális teljes mennyisége a sejtvonaltól, a sejtsűrűségtől, a sejtnövekedés állapotától a vizsgálathoz és a kifejezett géntől függően változhat.