Ortogonális építőelemek kiválasztása
A Novabiochem® termékpaletta az ortogonálisan és kvázi-ortogonálisan védett háromfunkciós aminosavak egyik legnagyobb gyűjteményével rendelkezik. Ezek a származékok hasznos eszközök ciklikus és elágazó peptidek, valamint oldallánc-módosításokat hordozó peptidek szintéziséhez. A Novabiochem® szelektíven védett aminosavainak tulajdonságait az 1. táblázat tartalmazza.
Diaminopropionsav/butánsav, ornitin és lizin származékok
Fmoc-Dpr(ivDde)-OH, Fmoc-Dab(ivDde)-OH, Fmoc-Orn(ivDde)-OH, Fmoc-Lys(ivDde)-OH, ivDde-Lys(Fmoc)-OH.
Fmoc-Dpr(Mtt)-OH, Fmoc-Dab(Mtt)-OH, Fmoc-Orn(Mtt)-OH, Fmoc-Lys(Mtt)-OH, Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Fmoc-Lys(Mmt)-OH
Dde/ivDde
A Dde1 és ivDde2 amino-védőcsoportok 1993-as, illetve 1998-as bevezetése óta az Fmoc/xDde stratégia vált az elágazó, ciklikus és oldallánc-módosított peptidek Fmoc SPPS-szel történő szintézisének standard megközelítésévé, és több mint 200 publikációban hivatkoznak e védőcsoportok használatára3.
A stratégia hasznossága abból a tényből ered, hogy a Dde és ivDde-védett primer aminok 20%-os piperidinnel és TFA-val szemben stabilak, de 2%-os hidrazin DMF-ben hasadnak. Így az e csoportokkal védett aminocsoportok szelektíven leleplezhetők a szilárd fázisban anélkül, hogy más maradékok oldalláncvédő csoportjait befolyásolnák, megkönnyítve a későbbi helyspecifikus módosítást. A reakció továbbá spektrofotometriával is nyomon követhető, mivel az indazol hasadási termék 290 nm-en erősen elnyelődik (1. ábra).
1. ábra. Az ivDde eltávolítása
Az Fmoc/Dde stratégia alkalmazására a következő példák találhatók: elágazó1 és di-epitopikus peptidek4, ciklikus peptidek5,6, TASP molekulák7./sup>, fluoreszcensen jelölt peptidek8, multifunkcionális szondák9 és ubikinált peptidek10.
A Dde vagy ivDde közötti választás az alkalmazástól függ. A Dde könnyebben eltávolítható, mint az ivDde, de sokkal kevésbé robusztus. Megfigyelték, hogy a Dde az N-ε-Fmoc-Lys és az N-terminális Dpr-maradékok piperidinnel közvetített leválasztása során vándorláson megy keresztül, ami a peptidláncon belüli pozíciójának összekeveredéséhez vezet; és hosszú szekvenciák szintézise során részleges elvesztését tapasztalták11. A nehezebb ivDde-csoport ezzel szemben nem megy át jelentős mértékben kimosódáson vagy oldallánc-migráción, kivéve a Dpr12 speciális esetét, de esetenként rendkívül nehéznek bizonyulhat az eltávolítása, különösen, ha a peptid Cvégződésén vagy a szekvencia egy aggregált régiójában található.
A lizinből rendelkezésre állnak olyan Fmoc-származékok, amelyekben az α- és ε-aminocsoportok Dde-vel és ivDde-vel védettek: Fmoc-Lys(Dde)-OH, Dde-Lys(Fmoc)-OH, Fmoc-Lys(ivDde)-OH; és ivDde-Lys(Fmoc)-OH. A Dpr és a Dab esetében csak az ivDde-védett oldalláncú származékok állnak rendelkezésre: Fmoc-Dpr(ivDde)-OH és Fmoc-Dab(ivDde)-OH.
Mivel a hidrazin az Fmoc-, valamint a Dde- és ivDde-csoportokat is képes eltávolítani, a ciklikus vagy oldalláncosan módosított peptidek Fmoc/Dde stratégiával történő előállításakor a peptidgerinc összeállítását általában a Dde/ivDde-csoportok védtelenítése előtt fejezik be. A peptid N végét Boc-kal kell védeni, ami történhet a N peptid közvetlen beépítésével.Nvégső maradék Boc-védett aminosavként vagy a szabad Nvégső aminocsoport Boc2O-val történő acilezésével.
A Dde vagy ivDde eltávolítása általában a gyanta 2%-os hidrazin DMF-ben történő kezelésével érhető el, bár olyan esetekben, amikor az ivDde eltávolítása nehéznek bizonyult, akár 10%-os hidrazin oldatokat is alkalmaztak. A folyamat spektrofotometriásan követhető ugyanazon a hullámhosszon, amelyet az Fmoc eltávolításának ellenőrzésére használunk, mivel a Dde vagy ivDde csoport hidrazin reakcióterméke egy kromofór indazol-származék (1. ábra). A Dde és ivDde a Boc hasításhoz használt szokásos reagensekkel (TFA vagy 50%-os TFA DCM-ben) és a DBU-val szemben is stabil az Fmoc eltávolításához használt szokásos koncentrációban (kb. 2%).
Ha az ivDde csoport közel van a peptid Cvégződéséhez vagy a peptid aggregálódott, az ivDde eltávolítása nagyon lassú és gyakran nem teljes. A probléma elkerülhető az oldallánccal módosított lizint tartalmazó peptidek esetében, ha Fmoc-Lys(ivDde)-OH helyett ivDde-Lys(Fmoc)-OH-t használunk az említett maradékok beépítéséhez. Az előbbi használata lehetővé teszi, hogy a lizin oldallánc-módosítása a lánchosszabbítás során történjen. Az ivDde-Lys(Fmoc)-OH peptidláncba történő beépítését követően az oldallánc Fmoc-csoportja piperidinnel eltávolítható, az oldallánc aminocsoportja a kívánt karbonsav-funkcionalizált részegységgel reagálhat, mielőtt az ivDde hidrazin segítségével eltávolítanánk, és a lánc meghosszabbítása a szokásos módon történne.
A Dde és az Fmoc teljes ortogonalitását kimutatták, ha a hidroxilamin-hidroklorid/imidazol (1.3:1) NMP-ben hidrazin helyett DMF-ben hidrazin helyett Dde eltávolítására13 használunk.
1. módszer: A Dde/ivDde szelektív eltávolítása 2% hidrazin DMF-ben
Batch
- Tegyük a peptidil-gyantát egy lombikba, és kezeljük 2% hidrazin-monohidráttal DMF-ben (25 ml/g). Zárjuk le a lombikot, és hagyjuk állni rt-en 3 percig.
- Szűrjük le a gyantát, és ismételjük meg a hidrazinos kezelést még két alkalommal. A részben védett gyantát mossuk ki DMF-fel.
Folyamatos áramlás
- Folyatassunk 2% hidrazin-monohidrátot DMF-ben 3 ml/perc sebességgel az 1 cm átmérőjű reakcióoszlopba csomagolt peptidil-gyantán keresztül. A fehérjebontást az oszlop eluensének abszorbanciáját 290 nm-en spektrofotometriásan nyomon követhetjük 0.1 mm-es úthosszúságú küvettával.
- Amikor a reakció befejeződött, amit az abszorbancia eredeti értékére való visszatérése jelez, öblítsük át az oszlopot DMF-fel.
Mtt
Az Mtt csoport eltávolítható a lizin vagy az ornitin oldalláncáról 1% TFA-val DCM14 -ben vagy DCM/HFIP/TFE/TES (6.5:2:1:0,5) (2. módszer), lehetővé téve a szelektív eltávolítást más oldalláncvédő csoportok jelenlétében, amelyek eltávolításához akár 95%-os TFA-ra van szükség. TFA használata esetén 1-5% TIS vagy MeOH hozzáadása ajánlott a felszabaduló tritil-kationok elfojtására. Az előzetes eredmények azt mutatják, hogy a MeOH-s tisztítás megakadályozza a t-butilcsoportok elvesztését és a Rink-amidgyanták idő előtti lehasadását15 (2b. módszer).
2. módszer: Az Mtt eltávolítása a Lys-ből szilárd fázisban
a) DCM/HFIP/TFE/TES
- Adjunk DCM/HFIP/TFE/TES-t (6.5:2:1:0,5) (20 ml/g gyanta) a peptidil-gyantához.
- A keveréket hagyjuk állni enyhe keverés mellett 1 órán át.
- Vegyünk ki egy kis mintát a gyantából és mossuk ki DCM-mel. Adjunk 1%-os TFA-t DCM-ben a gyantamintához. Ha azonnal narancssárga szín keletkezik, akkor hagyja a reakciót további egy órán át.
- Ha a tritylteszt negatív, mossa a gyantát DMF-fel, 10% DIPEA-t DMF-ben, DMF-fel és használja fel a szintézis következő lépésében.
b) TFA/DCM/MeOH
- Adjunk TFA/DCM/MeOH-t (1:98:1) (15 mg/ml) a peptidil-gyantához. 1 perc múlva engedjük le.
- Adjunk friss TFA/DCM/MeOH-t (1:98:1) (15 mg/ml) a peptidil-gyantához, és hagyjuk állni 16 órán át.
- Mossuk a gyantát DMF-fel, 10% DIPEA-t DMF-ben, DMF-fel és használjuk fel a szintézis következő lépésében.
Mmt
Az Mmt csoportot lényegesen könnyebb eltávolítani, mint az Mtt-et. A lizin oldalláncáról gyorsan leválasztható az Mtt esetében leírt módszerekkel, de még AcOH/TFE/DCM (1:2:7)16 vagy HOBt in DCM/TFE (3. módszer) segítségével is eltávolítható. Az Fmoc-Lys(Mmt)-OH használata ideális azokban az esetekben, amikor az Mtt eltávolítása problémás. Az Mmt csoport rendkívüli savérzékenysége miatt az Fmoc-Lys(Mmt)-OH kapcsolása a PyBOP®/DIPEA vagy más bázisok által közvetített kapcsolási módszerekkel a legjobb.
3. módszer: Az Mmt-csoport eltávolítása
- Adjunk hozzá 0.6 M HOBt-t DCM/TFE-ben (1:1) a DCM-ben duzzadt gyantához.
- 1 órán át óvatosan keverjük; az oldat sötétvörösre színeződik.
- Az oldószert szűréssel eltávolítjuk, és az 1. és 2. lépést megismételjük.
- A gyantát szűréssel eltávolítjuk, DMF-fel mossuk és azonnal felhasználjuk a szintézisben, vagy tovább mossuk DCM-mel, majd MeOH-val, szárítjuk és tároljuk későbbi felhasználásra
Alloc
Az Alloc csoport stabil a piperidinnel és TFA-val történő kezeléssel szemben, de enyhe körülmények között könnyen eltávolítható Pd(0)-katalizált allil-transzferrel17. Erre a lépésre számos módszert alkalmaztak, de talán a leghasznosabb Kates, et al módszere. Pd(Ph3P)4/CHCl3/HOAc/NMM18 (4. módszer) felhasználásával. Az Alloc csoport nem kompatibilis az ivDde19 eltávolítására alkalmazott feltételekkel. Úgy gondolják, hogy a hidrazinban lévő kis mennyiségű diazin jelenléte az allilcsoportban lévő kettős kötés redukcióját okozza. Szerencsére ez a mellékreakció könnyen leküzdhető, ha a hidrazinreagenshez alil-alkoholt adunk.
4. módszer: Az allok/allil védőcsoportok eltávolítása
Ez a reakció levegőre érzékeny, ezért minden manipulációt Ar alatt kell végezni.
- A peptidilgyantát mérjük be egy kémcsőbe, és 40°C-on, nagy vákuumban szárítsuk meg. Zárjuk le a csövet egy gumiszeptummal. Öblítsük át az edényt a szeptumon keresztül bevezetett tűn keresztül adagolt Ar-árammal.
- Mérjük be a Pd(PPh3)4 (3 ekv.) egy száraz kémcsőbe, adjunk hozzá CHCl3-AcOH-N-metilmorfolin (37:2:1) (15 ml/g gyanta), oldjuk fel a katalizátort úgy, hogy Ar-áramot buborékosítunk az oldaton keresztül, és zárjuk le a csövet egy gumiszeptummal.
- Ezt a keveréket egy Ar-val átöblített gázzáró fecskendővel juttassuk át a gyantát tartalmazó csőbe. Hagyjuk állni 2 órán át, időnkénti enyhe keverés mellett.
- A gyantát vigyük át egy szinterezett üvegtölcsérbe, és a katalizátor eltávolítása érdekében mossuk át egymás után 0,5% DIPEA-val DMF-ben és nátrium-dietil-ditiokarbamáttal (0,5% m/m) DMF-ben.
A fenti eljárás bármely olyan automatizált peptidszintetizátoron is elvégezhető, amely N2 keverést használ a reagensek oldásához és átviteléhez. A Pd(PPh3)4 katalizátort egy aminosav patronba kell bemérni és CHCl3-AcOH-N-metilmorfolin (37:2:1) CHCl3-AcOH-N-metilmorfolin (37:2:1) oldatban Ar keverés mellett feloldani. A patront le kell zárni, és a szokásos módon be kell helyezni a műszer automatikus töltőjébe. A műszert ezután úgy kell programozni, hogy a fiola tartalmát további reagensek hozzáadása nélkül juttassa át a reakcióedénybe vagy oszlopba. Ha a műszer rendelkezik tartalék oldószertartállyal, ezeket meg lehet tölteni 0,5% DIPEA-val DMF-ben és nátrium-dietil-ditiokarbamáttal (0,5% m/m) DMF-ben, hogy lehetővé tegye a gyanta automatikus mosását az alil-deprotekciót követően.
Megjegyzés: Ha az N-terminális Fmoc-csoportot az allil-észter leválasztása után eltávolítjuk, vagy ha a ciklizáláshoz karbodiimidet használunk, akkor a gyantát HOBt/DMF-fel is mosni kell.
Azidok
Azidok enyhe körülmények között tiolokkal vagy foszfinokkal a megfelelő aminokká redukálhatók. Ezért az oldallánc-azido funkcionalitást hordozó Fmoc-védett aminosavak hasznos eszközök elágazó és oldallánc-módosított peptidek előállításához. Az azidocsoport stabil a kapcsolási körülményekkel és a piperidinnel való kezeléssel szemben. A TFA hasítási körülményekkel szemben is stabil, feltéve, hogy a koktélból20 kihagyjuk a tiolokat. Az azid redukciója a szilárd fázisban szelektíven leleplezi az oldallánc-aminocsoportot anélkül, hogy más aminosav-maradékokat érintene21, 22.
5. módszer: Azidocsoport redukciója a szilárd fázison
- Mossuk a gyantát háromszor dioxánnal és dioxán/vízzel (4:1).
- Csapoljuk le a gyantát és adjunk hozzá 1 M Me3P-t toluolban (6 ekv.) dioxán/víz (4:1) keverékben. Óvatosan keverjük 30 percig.
- Vegyünk ki egy kis mintát a gyantából és mossuk dioxánnal, majd DCM-mel. Adjunk hozzá 95%-os TFA-t, és hagyjuk hasítani 1,5 órán át. HPLC-vel analizáljuk az azidocsoport redukciójának teljességének ellenőrzésére.
Hse, Ser, Thr, Tyr és Cys származékok
Fmoc-Cys(Mmt)-OH
Fmoc-Hse(Trt)-OH
Fmoc-Ser(Trt)-OH
Fmoc-Thr(Trt)-OH
Fmoc-Tyr(2-ClTrt)-OH
2-ClTrt/Trt/Mmt
2-ClTrt, Trt és Mmt csoportok eltávolíthatók a Tyr, Hse/Ser/Thr oldalláncokból.23 és Cys24 -ból csak 1%-os TFA-val DCM-ben, az összes többi védőcsoportot érintetlenül hagyva (6. módszer). Ez lehetővé teszi egyetlen maradék szelektív leválasztását a későbbi oldallánc-módosításhoz. Több Ser, Thr vagy Tyr maradékot tartalmazó termékeknél a szelektivitás úgy lehetséges, hogy a módosítani kívánt maradék kivételével az összes többi ilyen maradékot beépítjük a t-butil-éterbe. A tritil-csoport eltávolítása egyensúlyi folyamat, ezért a tritil-kationok elszívásához szilánokat kell használni, vagy folyamatos áramlási üzemmódban kell az egyensúlyt hajtani. A Ser(Trt) esetében Coba, et al. 25 leírta 20%-os diklór-ecetsav DCM-ben 10 percig történő használatát a Trt eltávolítására. Ez az eljárás szélesebb körben is alkalmazható más tritil védett aminosavak leválasztására.
A Ser/Thr/Tyr származékok leggyakoribb alkalmazása foszfopeptidek előállítása posztszintetikus módszerrel, foszforamidit reagenssel.
Egy összehasonlító vizsgálatban tisztább termékeket kaptak az oldalláncos tritil védett aminosavakkal, mint a standard t-t-butil védett aminosavakkal26.
6. módszer: Tritilcsoportok eltávolítása a szilárd fázison
Batch-wise módszer
- A száraz gyantát (1 g) DCM-mel előkeverjük egy szinterezett üvegtölcsérben (csapos és dugóval ellátott típus). Távolítsuk el a felesleges DCM-et.
- Adjunk hozzá 94:1:5 DCM/TFA/TIS (10 ml), zárjuk le a tölcsért és rázzuk 2 percig. Távolítsuk el az oldószert N2 nyomás alkalmazásával.
- Ismételjük meg a 2. lépést háromszor.
- Mossuk le a gyantát DCM-mel és szárítsuk vákuumban.
Áramlásos módszer
- A gyantát (1 g) előáztassuk DCM-mel, és csomagoljuk a reakcióoszlopba.
- Pumpáljunk 1%-os TFA-t DCM-ben (2 ml/perc) a gyantán keresztül. A reakciót az oszlop eluátumának abszorbanciájának mérésével lehet követni egy 0,1 mm-es áramlási küvettával 460 nm-ena.
- Amikor a reakció befejeződött, amit az abszorbancia alapvonalra való visszatérése jelez, öblítsük át az oszlopot DCM-mel.
aHa a peptid más tritil alapú védőcsoportokat tartalmaz, a Trt-csoportok lassú kioldódása miatt a szint nem tér vissza az alapértékre].
tButhio/STmp
Cys(tButhio)27 vagy Cys(STmp)28 beillesztése;maradékok szekvenciába történő beillesztése lehetővé teszi a tiolcsoport szelektív védtelenítését a szilárd fázisban, lehetővé téve a Cys-maradékok módosítását vagy a gyantán belüli diszulfidhíd kialakítását.
A t-butiltio-csoport stabil a TFA-val szemben, feltéve, hogy a tiolokat nem használják scavengerként a hasítási reakcióban. Ez tiolekkel vagy trialkilfoszfinokkal29, 30 történő redukcióval távolítható el. Nemrégiben Góngora-Benítez, és munkatársai 31 kimutatták a 20%-os β-merkaptoetanol, 0.1 M NMM DMF-ben a tbutil-tio szilárd fázison történő eltávolítására, ahol a β-merkaptoetanol önmagában vagy a foszfinok sikertelenek voltak.
A gyakorlatban azonban gyakran rendkívül nehéznek bizonyul a tButio csoport eltávolítása a szilárd hordozón. Ezért Albericio nemrégiben bevezette az STmp csoportot28. Úgy tűnik, hogy az STmp csoport rendkívül könnyen eltávolítható enyhe tiolízissel, mivel Albericio négy STmp csoport eltávolításáról számolt be a szilárd fázison mindössze három 5 perces kezeléssel 0,1 M N-metilmorfolin (NMM) 5 %-os merkaptoetanolt tartalmazó DMF-ben (7. módszer).
7. módszer: STmp eltávolítása a gyantán tiolokkal
- kezeljük a peptidgyantát 5% β-merkaptoetanollal, 0.1 NMM DMF-ben 5 percig rt-nél.
- Mossuk a gyantát DMF-fel és ismételjük meg a tioolos kezelést még kétszer.
Asp- és Glu-származékok
Az orrtogonálisan és kvázi-ortogonálisan védett Asp- és Glu-származékoknak számos alkalmazása van a peptidszintézisben és a kombinatorikus kémiában. Az α-észterek különösen hasznosak a fej-farok ciklikus peptidek előállításához gyantán történő ciklizációval, míg a szelektíven védett β- és γ- Asp és Glu észtereit glikopeptidek és oldallánc-oldallánc vagy fej-oldallánc laktámhíddal hidalt peptidek szintézisében lehet felhasználni18, 31-36
Allyl
Fmoc-Asp/Glu-OAll/Fmoc-Asp/Glu(OAll)-OH
Az allil-észterek stabilak a piperidinnel és TFA-val történő kezeléssel szemben, de enyhe körülmények között könnyen eltávolíthatók Pd(0)-katalizált allil-transzferrel18, ahogyan azt korábban az alloc-csoport esetében leírtuk (4. módszer).
Az allil-csoport nem kompatibilis az ivDde19 eltávolítására alkalmazott körülményekkel. Úgy gondoljuk, hogy a hidrazinban lévő kis mennyiségű diazin jelenléte az allilcsoportban lévő kettős kötés redukcióját okozza. Szerencsére ez a mellékreakció könnyen leküzdhető, ha a hidrazinreagenshez alil-alkoholt adunk.
Dmab
Fmoc-Asp-ODmab, Fmoc-Glu-ODmab
Fmoc-Asp(ODmab)-OH, Fmoc-Glu(ODmab)-OH
A Dmab-észtereket Prof. B. W. Bycroft és Dr. W. Chan, a Nottinghami Egyetem és a Novabiochem® együttműködésében fejlesztették ki, hogy kiegészítsék a Dde amino-védelmet. A Dmab blokkoló csoport kialakítása a safety-catch elven és a p-aminobenzil-észterek ismert hajlamán alapul, hogy 1,6-elimináción menjenek keresztül 37,38. A biztonsági fogást az ivDde csoport biztosítja, amely a szintézis során védi az instabil p-aminobenzilészter aminofunkcióját.
A levédés
A Dmab-védelem kvázi ortogonális az Fmoc/tBu stratégiához képest, mivel a Dmab-észterek 20%-os piperidinnel DMF-ben és TFA-val szemben stabilak, de 2%-os hidrazin DMF-ben perceken belül kvantitatívan hasadnak. A Dmab eltávolítása kétlépcsős folyamatot foglal magában: a hidrazin kezelés kezdetben eltávolítja az N-ivDde csoportot; ezt követi a keletkező p-amino benzil-észter összeomlása, a karbonsav egyidejű felszabadulásával (2. ábra).
A védőtlenítési reakciót szakaszosan vagy folyamatos áramlással is el lehet végezni. Az utóbbi esetben a reakció spektrofotometriásan nyomon követhető 290 nm-en az indazol melléktermék felszabadulását követve. Az aminobenzil-rész lassú hasadása esetenként megfigyelhető39-42, és úgy tűnik, hogy nagyon szekvenciafüggő. Ezekben az esetekben a hordozó mosása 20% DIPEA-val DMF/vízben (90:10)3939 vagy 5 mM nátrium-hidroxiddal metanolban42 hatásosnak bizonyult. Mivel a hidrazin eltávolítja az Fmoc-ot, a peptidgerinc összeállítását a Dmab oldallánc leválasztása előtt be kell fejezni. A peptid N-terminálisát Boc-kal kell védeni. Ezt vagy az N-terminális maradék közvetlen beépítésével, mint Boc-védett aminosav, vagy a szabad N-terminális aminocsoport Boc2O-val történő acilezésével lehet elérni.
Fmoc-Asp-ODmab-ot alkalmaztak a pirrhocoricin43 ciklikus analógjának, egy 29-meres fej-fej-fej ciklikus peptid44 és klórfuszin peptid45 előállítására.
2. ábra. A Dmab eltávolítása
2-PhiPr
Fmoc-Glu(O-2-PhiPr)-OH
Fmoc-Asp(O-2-PhiPr)-OH
A 2-fenilizopropil csoport (2-PhiPr)46 1%-os TFA-val eltávolítható az Asp és Glu oldalláncáról a 6. módszerben megadott protokoll szerint. Ennek a védőcsoportnak a Lys-en vagy Orn-on lévő Mtt-vel kombinált alkalmazása kiváló stratégiát biztosít az oldallánc-oldallánc-laktám-híddal rendelkező peptidek szintéziséhez. A Dmab és All csoportokkal ellentétben a 2-PhiPr csoport jelentős védelmet nyújt az aszpartimid képződéssel szemben, ami az Fmoc-Asp(O-2-PhiPr) származékot az erre a mellékreakcióra hajlamos ciklikus peptidek szintéziséhez teszi alkalmassá.