Vékonyréteg-kromatográfia (TLC)
A vékonyréteg-kromatográfia (TLC) széles körben használt elválasztási technika a mennyiségi és minőségi elemzéshez. Egy üveg-, műanyag- vagy alumíniumlemezre felvitt állófázis vékony rétegét használja. A mozgó fázisnak nevezett folyékony oldószer hordozza a mintát, és szétválasztja azt, ahogy az a lemezen keresztül mozog. Előnye az egyszerűség, az érzékenység és a gyors elemzés más elválasztási technikákkal szemben.
TLC Explorer dokumentációs rendszer
Egyszerűsítse a TLC-elemzést a TLC Explorer segítségével. Bízzon a digitális képalkotás pontosságában és az automatikus foltdetektálásban a megbízható mennyiségi elemzés és a következetes adatértelmezés érdekében.
- TLC, HPTLC és PLC lemezek egyidejű detektálása és mérése
- Gyors képfelirat kevesebb mint 2 perc alatt az automatikus crop & rotációs funkcióval
- Felülről megvilágítja a kromatogramot direkt fény módban 3 LED beállítás alatt: A háttérjelek és az inhomogén megvilágítás automatikus korrekciójával
- Automatikus nyomfelismeréssel és retenciós faktor (Rf) számítással, valamint oldószerfront- és alapvonal-érzékeléssel rendelkezik. A beállítások manuálisan is elvégezhetők.
- Videó denzitometriai mérést használ a megbízható TLC mennyiségi meghatározáshoz
Termékek
Products
Kapcsolódó források
- Brochure: Thin-Layer Chromatography
TLC, HPTLC, TLC-MS, PLC and Accessories Consistency is our standard
- TLC Silica Gel 60 G Plates with Gypsum
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
- Thin-Layer Chromatography Process
TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/334/007/tlc-explorer-brochure-br12711en-ms.pdf
Simplify TLC Analysis with Smart Technology
Klasszikus TLC-lemezek
Az Klasszikus TLC-lemezeinkklasszikus vékonyréteg-kromatográfiás lemezek szilika lemezek. Sima és sűrű szilikagél 60 bevonattal rendelkeznek a keskeny kromatográfiás sávok biztosítása érdekében. A klasszikus lemezek alumínium TLC lemezként, üveg TLC lemezként vagy műanyag TLC lemezként is kaphatók különböző lemezméretekben, beleértve a multiformátumú lemezeinket is, és kétféle fluoreszcens indikátorral az UV-detektáláshoz. A nem módosított szilika TLC-lemezek mellett speciális TLC-lemezeket is kínálunk, többek között:
- >.Módosított szilikagél TLC lemezek a jobb elválasztás érdekében és kísérleti módszerként a HPLC-hez
- Alumínium-oxid TLC lemezek semleges és bázikus vegyületek elválasztásához
- Cellulóz TLC lemezek poláris anyagok pontos analíziséhez
- Kieselguhr és vegyes rétegű lemezek poláris vagy mérsékelten poláris vegyületek elválasztásához
- >.Koncentráló zónás TLC lemezek nagy mintamennyiségek alkalmazásához és felbontásához
- GLP TLC lemezek egyedi lézerkóddal a dokumentálás és nyilvántartás megkönnyítése érdekében
HPTLC-lemezek
A HPTLC-lemezek csökkentett sávdiffúziót és kompakt kromatográfiás zónákat vagy foltokat biztosítanak. A HPTLC-lemezek különböző méretekben és hátlapokkal kaphatók, beleértve a multiformátumú lemezeinket is, és két különböző fluoreszcens indikátorral választhatóak. Klasszikus szilika HPTLC-lemezeink lehetővé teszik az összetett minták gyors és érzékeny mennyiségi elemzését kézi és műszeres használatra egyaránt. Különféle speciális HPTLC-lemezeket is kínálunk, többek között:
- Modifikált szilika HPTLC lemezek kihívást jelentő elválasztásokhoz
- >Cellulóz HPTLC lemezek hidrofil és poláros anyagok elválasztásához
- LiChrospher® HPTLC lemezek gyors, nagy áteresztőképességű elválasztásokra optimalizálva
- Premium tisztaságú HPTLC lemezek a szennyeződésmentes elválasztásokhoz és a minimális háttérhez...nbsp;
- ProteoChrom® HPTLC lemezek peptidek és fehérje digesztek elemzéséhez
- Koncentráló zónás HPTLC lemezek nagy mintamennyiségek alkalmazásához és felbontásához
- GLP HPTLC lemezek egyedi lézerkóddal a dokumentálás és nyilvántartás megkönnyítése érdekében
MS-Grade TLC és HPTLC lemezek
MS-Grade lemezeink lehetővé teszik a TLC és HPTLC lemezeken leválasztott és szárított minták közvetlen tömegspektrometriai elemzését. A kromatográfiás elválasztás után MS-Grade TLC lemezek elúció- vagy deszorpció-alapú TLC-MS-ben egyaránt használhatók. Az MS-Grade lemezek fluoreszcens indikátorral vagy anélkül kaphatók, és a következőket biztosítják:
- Nanogrammos tartományban végzett nyomelemzés
- alacsony háttérjel és kivételes érzékenység
- Egyenletes teljesítmény a standard TLC és HPTLC lemezekkel
Preparatív TLC (PLC) lemezek
Preparatív TLC lemezek nagy minták analitikai elválasztására szolgálnak. A mintákat jellemzően nem foltként, hanem széles sávban töltik be, és UV-detektálással elemzik. A felbontás után a mintasávokat általában úgy nyerik vissza a lemezről, hogy az adszorbenst lekaparják a lemezről és erős oldószerrel eluálják
- Módosított és nem módosított típusú bevonattal is kapható.
- 0,5 mm - 2 mm bevonatvastagság-tartomány
- Fluoreszcens indikátorral vagy anélkül is elérhető
TLC adszorbensek
Szabványosított TLC adszorbensek különböző TLC és PLC alkalmazásokhoz alkalmasak, miközben megbízható analitikai eredményeket biztosítanak. TLC adszorbensek széles választékát kínáljuk, többek között:
- Különböző típusú adszorbens anyagok, mint például szilikagél 60, alumínium-oxid vagy cellulóz
- Változatos minőségek és részecskeméretek
- Kötőanyaggal vagy anélkül
- Fluoreszcens indikátorokkal vagy anélkül