Fontos dokumentumok
1724500
USP
Zidovudine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3′-Azido-3′-deoxythymidine, AZT, Azidothymidine, ZDV, Zidovudine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
zidovudine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
113-115 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBOMLICNUCNMMY-XLPZGREQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Abacavir, Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Zidovudine
- Zidovudine Capsules
- Zidovudine Injection
- Zidovudine Oral Solution
- Zidovudine Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)