1711304
USP
Verapamil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
verapamil
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cl.N(CCCC(C(C)C)(c1cc(c(cc1)OC)OC)C#N)C
InChI
1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARLOHZJIIHSRFE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)