1699322
USP
Trospium chloride Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Nortropinyl benzilate hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl hydroxydiphenylacetate hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
trospium
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C21H23NO3.ClH/c23-20(25-19-13-17-11-12-18(14-19)22-17)21(24,15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10,17-19,22,24H,11-14H2;1H/t17-,18+,19?;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VPKCUVMIEGXKID-FMJRHHGGSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Trospium Chloride
- Trospium Chloride Tablets
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3