Merck
Y0002162
Tranexamic acid impurity D
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
4-(Aminomethyl)benzoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2C6H4CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.16
Beilstein:
1100606
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
tranexamic acid
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
≥300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Tranexamic acid impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)