1667369
USP
Timolol Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
timolol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1[nH][c](c(n1)N2CCOCC2)=O
InChI
1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWUZILHYAJBUBR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Timolol Maleate
- Timolol Maleate Tablets
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)