PHR3695
Timolol Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
4-Morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-ol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1667369
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 40 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[s]1[nH][c](c(n1)N2CCOCC2)=O
InChI
1S/C6H9N3O2S/c10-6-5(7-12-8-6)9-1-3-11-4-2-9/h1-4H2,(H,8,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWUZILHYAJBUBR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3