Merck
1667213
USP
Thymol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Lineáris képlet:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.22
Beilstein:
1907135
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1 mmHg ( 64 °C)
API-család
thymol
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Thymol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
240.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
116 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)