Fontos dokumentumok
A5633
Antifoam A Concentrate
active silicone polymer 100 %
Szinonimák:
Silicone Antifoam Solution
About This Item
Javasolt termékek
leírás
100% active silicone polymer
Minőségi szint
form
suspension
nem tartalmaz
emulsifier
összetétel
active silicone polymer, 100%
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
microbiological culture: suitable
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 101 °C - closed cup