Fontos dokumentumok
1612426
USP
Sesame Oil Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,2-Dilinoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol, 1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, PLL
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
sesame oil
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C55H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-28,52H,4-15,18,21-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,28-26-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXAWUIOWWNQCQA-YBQWMRSQSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3