PHR2967
Sesame Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Sesame oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1612404
API-család
sesame oil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
491.0 °F
Lobbanási pont (C)
255 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)