Merck
1496802
USP
Parachlorophenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Chlorophenol
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.56
Beilstein:
507004
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
gőznyomás
1 mmHg ( 49.8 °C)
API-család
parachlorophenol
gyártó/kereskedő neve
USP
bp
220 °C (lit.)
mp
42-45 °C
sűrűség
1.306 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Parachlorophenol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as:
  • Triclosan
  • Chloroxylenol
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
249.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
121 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)