Fontos dokumentumok
1463246
USP
Nicardipine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-{2-[Benzyl(methyl)amino]ethyl}-5-methyl-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine 3,5-dicarboxylate oxalate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H27N3O6·C2H2O4
Molekulatömeg:
567.54
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
nicardipine
kiszerelés
pkg of 20 mg
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3