1448640
USP
Moxifloxacin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Cyclopropyl-8-fluoro-6-methoxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
moxifloxacin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Fc1c2[n](cc([c](c2cc(c1N4C[C@H]5NCCC[C@H]5C4)OC)=O)C(=O)O)C3CC3
InChI
1S/C21H24FN3O4/c1-29-16-7-13-18(25(12-4-5-12)9-14(20(13)26)21(27)28)17(22)19(16)24-8-11-3-2-6-23-15(11)10-24/h7,9,11-12,15,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,15+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGXNFVOVJRJWHB-XHDPSFHLSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)