Összes fotó(1)
Key Documents
1.00384
Supelco
TLC plates, Silica gel 60G 25 Glassplates 20 x 20 cm
Szinonimák:
Glass-backed Silica Gel 60G TLC Plates
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Gypsum
Gypsum
fluorescent indicator: no
kiszerelés
pkg of 25 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
H × Sz
20 cm × 20 cm
rétegvastagság
250 μm
részecskeméret
10-12 μm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
These new TLC silica gel 60G plates are recommended for customer in QA/QC labs using older Ph Eur monograph methods, which require TLC plates with gypsum binder.
Analízis megjegyzés
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
separation number (colourtest, lipophile): ≥ 10.5
TLC-Test (Ph.Eur. colourtest): passes test
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13