1349604
USP
Isomalathion
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-[[Methoxy(methylthio)phosphinyl]thio]butanedioic acid 1,4-diethyl ester, Diethyl (2RS)-2-[(methoxy)(methylsulfanyl)-S-phosphinothioyl]butanedioate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
malathion
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C10H19O6PS2/c1-5-15-9(11)7-8(10(12)16-6-2)19-17(13,14-3)18-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPQDGVLVYVULMX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F
Lobbanási pont (C)
61 °C