Fontos dokumentumok
M0120010
Malathion impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Malaoxon, Diethyl 2-[(dimethoxyphosphoryl)sulfanyl]succinate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
malathion
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)CC(SP(=O)(OC)OC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H19O7PS/c1-5-16-9(11)7-8(10(12)17-6-2)19-18(13,14-3)15-4/h8H,5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WSORODGWGUUOBO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)