1347653
USP
Irinotecan Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(R)-Irinotecan hydrochloride trihydrate, (4R)-4,11-Diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl [1,4′-bipiperidine]-1′-carboxylate hydrochloride trihydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
irinotecan
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3