Fontos dokumentumok
Y0001832
Irinotecan hydrochloride trihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Irinotecan monohydrochloride trihydrate, [1,4′-Bipiperidine]-1′-carboxylic acid (S)-4,11-diethyl-3,4,12,14-tetrahydro-4-hydroxy-3,14-dioxo-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl ester monohydrochloride trihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C33H38N4O6 · HCl · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
677.18
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
irinotecan
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].N21Cc3c(nc5c(c3CC)cc(cc5)OC(=O)N6CCC(CC6)N7CCCCC7)C2=CC4=C(COC(=O)[C@]4(O)CC)C1=O.O.O.O.[H+]
InChI
1S/C33H38N4O6.ClH.3H2O/c1-3-22-23-16-21(43-32(40)36-14-10-20(11-15-36)35-12-6-5-7-13-35)8-9-27(23)34-29-24(22)18-37-28(29)17-26-25(30(37)38)19-42-31(39)33(26,41)4-2;;;;/h8-9,16-17,20,41H,3-7,10-15,18-19H2,1-2H3;1H;3*1H2/t33-;;;;/m0..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KLEAIHJJLUAXIQ-JDRGBKBRSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Kiszerelés
Unit quantity: 170 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Inhibition of intestinal microflora ?-glucuronidase modifies the distribution of the active metabolite of the antitumor agent, irinotecan hydrochloride (CPT-11) in rats.
Takasuna K, et al.
Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 42(4), 280-286 (1998)
Simultaneous determination of irinotecan hydrochloride and its related compounds by high performance liquid chromatography using ultraviolet detection.
Mohammadi A.
Asian Journal of Chemistry, 22(5), 3966-3966 (2010)