Fontos dokumentumok
1134073
USP
Cimetidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cimetidine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cl.CN\C(NC#N)=N/CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S.ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJHCNBWLPSXHBL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH2(3274)
Általános leírás
Alkalmazás
- Cimetidine Injection
- Cimetidine in Sodium Chloride Injection
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3