Merck
1340009
USP
Indocyanine green
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cardiogreen, Foxgreen, IC Green, Indocyanine green
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C43H47N2NaO6S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
774.96
Beilstein:
4115884
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
indocyanine green
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
[Na+].CC1(C)/C(=C\C=C\C=C\C=C\C2=[N+](CCCCS([O-])(=O)=O)c3ccc4ccccc4c3C2(C)C)N(CCCCS([O-])(=O)=O)c5ccc6ccccc6c15
InChI
1S/C43H48N2O6S2.Na/c1-42(2)38(44(28-14-16-30-52(46,47)48)36-26-24-32-18-10-12-20-34(32)40(36)42)22-8-6-5-7-9-23-39-43(3,4)41-35-21-13-11-19-33(35)25-27-37(41)45(39)29-15-17-31-53(49,50)51;/h5-13,18-27H,14-17,28-31H2,1-4H3,(H-,46,47,48,49,50,51);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOFVSTNWEDAEEK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
  • Evaluation of gastric tube blood flow by multispectral camera and fluorescence angiography: This study demonstrates the application of Indocyanine green in assessing the blood flow in gastric tubes using multispectral imaging techniques, contributing to enhanced surgical outcomes and patient safety in gastrointestinal operations (Haruta et al., 2024).
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Indocyanine Green
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 47(2), 2322-2322 (2018)