Merck
405124
Sigma-Aldrich
IR-1061
Dye content 80 %
Szinonimák:
4-[2-[2-Chloro-3-[(2,6-diphenyl-4H-thiopyran-4-ylidene)ethylidene]-1-cyclohexen-1-yl]ethenyl]-2,6-diphenylthiopyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H34ClS2 · BF4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
749.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 80%
mp
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
1051-1065 nm in methylene chloride
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.ClC1=C(CCC\C1=C\C=C2/C=C(SC(=C2)c3ccccc3)c4ccccc4)\C=C\c5cc([s+]c(c5)-c6ccccc6)-c7ccccc7
InChI
1S/C44H34ClS2.BF4/c45-44-38(26-24-32-28-40(34-14-5-1-6-15-34)46-41(29-32)35-16-7-2-8-17-35)22-13-23-39(44)27-25-33-30-42(36-18-9-3-10-19-36)47-43(31-33)37-20-11-4-12-21-37;2-1(3,4)5/h1-12,14-21,24-31H,13,22-23H2;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRLZQHNDSCIJTI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Transmissible H-aggregated NIR-II Fluorophore: This study developed a transmissible H-aggregated NIR-II fluorophore that targets tumor cell membranes, enhancing photothermal therapy and synergistic cancer treatment. It detailed the fluorescence spectra and molecular dynamics of IR-1061 (H Yu, Y Wang, Y Chen, M Cui, F Yang, P Wang, M Ji, 2023).
  • Deep Tissue in Vivo Imaging: Research on over-1000 nm near-infrared fluorescent biodegradable polymer nanoparticles for deep tissue in vivo imaging in the second biological window, using IR-1061 encapsulated into micelles (M Kamimura, S Takahiro, M Yoshida, Y Hashimoto, 2017).
  • NIR-II Fluorescent Nanosystem: The study involved the rational design of a NIR-II fluorescent nanosystem, maximizing fluorescence performance for medical applications, utilizing IR-1061 in liposomes (H Yu, Y Wang, Y Chen, M Ji, 2021).
Tulajdonságok és előnyök
Q-switching IR laser dye.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gil Yeroslavsky et al.
Biomaterials science, 8(8), 2245-2254 (2020-03-05)
One of the most commonly used near infrared (NIR) dyes is indocyanine green (ICG), which has been extensively used for NIR bioimaging, photothermal and photodynamic therapy. However, upon excitation this dye can react with molecular oxygen to form singlet oxygen
Penakofer, A.
Journal of Physics D: Applied Physics, 46, 43-43 (1988)
Babenko, V.A. et al.
Kvantovaya Elektronica, 7, 1796-1796 (1980)