Fontos dokumentumok
1329006
USP
Hydroxyprogesterone caproate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
17α-Hydroxyprogesterone hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone caproate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
hydroxyprogesterone
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCCCC)C(C)=O
InChI
1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOMWKUIIPQCAJU-LJHIYBGHSA-N
Géninformáció
human ... PGR(5241)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Hydroxyprogesterone Caproate Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3