Fontos dokumentumok
PHR2628
Hydroxyprogesterone Caproate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
17α-Hydroxyprogesterone hexanoate, 17α-Hydroxyprogesterone caproate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1329006
leírás
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-család
hydroxyprogesterone
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 300 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(=O)CCCCC)C(C)=O
InChI
1S/C27H40O4/c1-5-6-7-8-24(30)31-27(18(2)28)16-13-23-21-10-9-19-17-20(29)11-14-25(19,3)22(21)12-15-26(23,27)4/h17,21-23H,5-16H2,1-4H3/t21-,22+,23+,25+,26+,27+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DOMWKUIIPQCAJU-LJHIYBGHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3