Fontos dokumentumok
1292303
USP
Glimepiride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Glimepiride
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
glimepiride
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CCC1=C(C)CN(C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CC[C@H](C)CC3)C1=O
InChI
1S/C24H34N4O5S/c1-4-21-17(3)15-28(22(21)29)24(31)25-14-13-18-7-11-20(12-8-18)34(32,33)27-23(30)26-19-9-5-16(2)6-10-19/h7-8,11-12,16,19H,4-6,9-10,13-15H2,1-3H3,(H,25,31)(H2,26,27,30)/t16-,19-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIGIZIANZCJQQY-RUCARUNLSA-N
Géninformáció
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Általános leírás
Alkalmazás
Also, for use with USP monographs such as:
- Glimepiride Tablets
- Pioglitazone and Glimepiride Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)