1282718
USP
Fondaparinux sodium identification
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Fondaparinux sodium, Fondaparin sodium, Methyl O-2-deoxy-6-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(14)-O-β-D-glucopyranuronosyl-(14)-O-2-deoxy-3,6-di-O-sulfo-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranosyl-(14)-O-2-O-sulfo-α-L-idopyranuronosyl-(14)-2-deoxy-2-(sulfoamino)-α-D-glucopyranoside 6-(hydrogen sulfate) sodium salt, SR-90107A
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
fondaparinux
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)(N[C@H]1[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[S](=O)(=O)[O-])O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O[C@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5N[S](=O)(=O)[O-])O)O)CO[S](=O)(=O)[O-])C(=O)[O-])CO[S](=O)(
InChI
1S/C31H53N3O49S8.10Na/c1-69-27-9(33-85(48,49)50)13(37)17(6(74-27)3-71-88(57,58)59)76-31-22(83-91(66,67)68)16(40)21(24(81-31)26(43)44)79-29-10(34-86(51,52)53)19(82-90(63,64)65)18(7(75-29)4-72-89(60,61)62)77-30-15(39)14(38)20(23(80-30)25(41)42)78-28-8(32-84(45,46)47)12(36)11(35)5(73-28)2-70-87(54,55)56;;;;;;;;;;/h5-24,27-40H,2-4H2,1H3,(H,41,42)(H,43,44)(H,45,46,47)(H,48,49,50)(H,51,52,53)(H,54,55,56)(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;;;;;;;/q;10*+1/p-10/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24-,27+,28-,29-,30-,31-;;;;;;;;;;/m1........../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKSTYNIJLDDAZ-JASSWCPGSA-D
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)