Fontos dokumentumok
1235274
USP
Enalaprilat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Enalaprilat dihydrate, (2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, Vasotec
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
enalaprilat
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O.O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C18H24N2O5.2H2O/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13;;/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25);2*1H2/t12-,14-,15-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZYVOFLIPYDBGD-MLZQUWKJSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636)
Általános leírás
Alkalmazás
- Enalapril Maleate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Enalapril Maleate Tablets
- Enalaprilat
- Enalaprilat Injection
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)