Fontos dokumentumok
1188006
USP
Dichlorphenamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4,5-Dichloro-1,3-benzenedisulfonamide, Diclofenamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
dichlorphenamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(c1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H6Cl2N2O4S2/c7-4-1-3(15(9,11)12)2-5(6(4)8)16(10,13)14/h1-2H,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJQPMPFPNINLKP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Dichlorphenamide Tablets
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)