Fontos dokumentumok
1144951
USP
Cloxacillin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, NSC 81238
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H8ClNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cloxacillin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)c2n[o]c(c2C(=O)O)C
InChI
1S/C11H8ClNO3/c1-6-9(11(14)15)10(13-16-6)7-4-2-3-5-8(7)12/h2-5H,1H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UVEPOHNXGXVOJE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Cloxacillin Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Cloxacillin Sodium
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)