Fontos dokumentumok
1142005
USP
Cloxacillin sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Cloxacillin sodium salt monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
cloxacillin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)c3c(C)onc3-c4ccccc4Cl)C(O)=O
InChI
1S/C19H18ClN3O5S.Na.H2O/c1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;;/h4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCUWTKOTPIUBRI-VICXVTCVSA-M
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2