Fontos dokumentumok
1140702
USP
Clorsulon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4-Amino-6-(trichlorovinyl)-1,3-benzenedisulfonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clorsulon
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Nc1cc(\C(Cl)=C(\Cl)Cl)c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-7(8(10)11)3-1-4(12)6(20(14,17)18)2-5(3)19(13,15)16/h1-2H,12H2,(H2,13,15,16)(H2,14,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOVTVIYTBRHADL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Ivermectin and Clorsulon Injection
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)