Fontos dokumentumok
1140338
USP
Clonazepam Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Amino-2′-chloro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
clonazepam
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Clonazepam
- Clonazepam Orally Disintegrating Tablets
- Clonazepam Tablets
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)