C7249
CI-1033
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Canertinib dihydrochloride, N-[4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-6-yl]acrylamide dihydrochloride, N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-6-quinazolinyl]-2-propenamide dihydrochloride, PD183805
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Fc1ccc(Nc2ncnc3cc(OCCCN4CCOCC4)c(NC(=O)C=C)cc23)cc1Cl
InChI
1S/C24H25ClFN5O3.2ClH/c1-2-23(32)30-21-13-17-20(14-22(21)34-9-3-6-31-7-10-33-11-8-31)27-15-28-24(17)29-16-4-5-19(26)18(25)12-16;;/h2,4-5,12-15H,1,3,6-11H2,(H,30,32)(H,27,28,29);2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JZZFDCXSFTVOJY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064) , ERBB4(2066)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology