Merck
PHL82614
Ophiopogonin D
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
(1β,3β,25R)-3-Hydroxyspirost-5-en-1-yl O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-6-deoxy-β-D-galactopyranoside, 25(R)-Ruscogenin 1-O-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)][β-D-xylopyranosyl-(1→3)]-β-D-fucopyranoside, Deacetylophiopogonin C, OJV-V
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H70O16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
855.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@H](CC1)CO[C@]21O[C@@]3([H])C[C@@]4([H])[C@]5([H])CC=C6C[C@@H](O)C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@H](C)[C@H](O)[C@H](O[C@]8([H])OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@]9([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]9O)[C@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@]4(C)[C@@]3([H])[C@@H]2C
InChI
1S/C44H70O16/c1-18-9-12-44(54-16-18)19(2)30-28(60-44)15-26-24-8-7-22-13-23(45)14-29(43(22,6)25(24)10-11-42(26,30)5)57-41-38(59-40-36(52)34(50)31(47)20(3)55-40)37(32(48)21(4)56-41)58-39-35(51)33(49)27(46)17-53-39/h7,18-21,23-41,45-52H,8-17H2,1-6H3/t18-,19+,20+,21-,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37+,38-,39+,40+,41+,42+,43+,44-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHKHGNFKBPFJCB-LYLKFOBISA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Ophiopogonin D is a steroidal glycoside extracted from Ophiopogon japonicas that promotes antioxidative protection of the cardiovascular system. Ophiopogonin D protects the heart against doxorubicin-induced autophagic injury by reduction of both ROS generation and the disruption of the mitochondrial membrane damage.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xue Zhu et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 69, 104973-104973 (2020-08-21)
Ophiopogonin D, a steroidal glycoside extracted from the Traditional Chinese Medicine Ophiopogon japonicus, shows anti-tumor property in several lines of cancers; however, its effect on triple-negative breast cancer (TNBC) has not been investigated. In this study, the anti-metastatic effect of