Fontos dokumentumok
Y0002362
Riboflavin sodium phosphate for peak identification
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt, Riboflavin Sodium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
riboflavin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O)c2cc1C
InChI
1S/C17H21N4O9P.Na/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;/h3-4,11-12,14,22-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12+,14-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OHSHFZJLPYLRIP-BMZHGHOISA-M
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)