Fontos dokumentumok
1096746
USP
Carnosic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
(4aR,10aS)-5,6-Dihydroxy-7-isopropyl-1,1-dimethyl-1,3,4,9,10,10a-hexahydro-2H-phenanthrene-4a-carboxylic acid, Salvin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carnosic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)c1cc2CC[C@H]3C(C)(C)CCC[C@]3(C(O)=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C20H28O4/c1-11(2)13-10-12-6-7-14-19(3,4)8-5-9-20(14,18(23)24)15(12)17(22)16(13)21/h10-11,14,21-22H,5-9H2,1-4H3,(H,23,24)/t14-,20+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRYRORQUOLYVBU-VBKZILBWSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Powdered Rosemary
- Rosemary
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)