Fontos dokumentumok
1096724
USP
Carmustine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carmustine
Forma
(Oily liquid to amorphous solid)
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
30 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GSR(2936)
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Enhancing glioblastoma treatment: Overexpression of Let-7a-3p in U87MG glioblastoma cells enhances chemosensitivity to Carmustine, promoting autophagy and suppressing cell survival, suggesting its role in improving outcomes in glioblastoma multiforme treatment using antineoplastic alkylating compounds (Bahojb Mahdavi et al., 2024).
- Pharmacogenomic profiling in renal cancer: Characterization of mitoribosomal small subunit genes in renal cell carcinoma reveals significant implications for Carmustine′s pharmacogenomic interaction, enhancing understanding of its mechanism in cancer therapy and providing a basis for personalized treatment approaches (Wei et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)