Fontos dokumentumok
1075688
USP
Bisoctrizole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, Octrizole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bisoctrizole
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
106-108 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 1