Fontos dokumentumok
1071381
USP
Biochanin A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
4′-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyisoflavone, Genistein 4′-methyl ether, Olmelin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
biochanin
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
210-213 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3