1071213
USP
Bicalutamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfinyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Bicalutamide sulfoxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bicalutamide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)C(O)(C[S](=O)c2ccc(cc2)F)C)C#N
InChI
1S/C18H14F4N2O3S/c1-17(26,10-28(27)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MHWPKBKCPXTKJS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)