Fontos dokumentumok
1269152
USP
Famciclovir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl)-1,3-propanediol diacetate ester, BRL 42810
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
famciclovir
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC(CCn1cnc2cnc(N)nc12)COC(C)=O
InChI
1S/C14H19N5O4/c1-9(20)22-6-11(7-23-10(2)21)3-4-19-8-17-12-5-16-14(15)18-13(12)19/h5,8,11H,3-4,6-7H2,1-2H3,(H2,15,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Famciclovir Tablets
- Famciclovir Compounded Oral Suspension
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.