PHR3475
Betamethasone Dipropionate Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
9-Fluoro-11β,21-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17-yl propionate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1067726
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
InChI
1S/C25H33FO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITYMTTQVNYAJAA-XGQKBEPLSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Liver,Kidney,Endocrine system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3