1.07899
Staphylococcus enrichment broth (base)
NutriSelect® Plus, according to BAIRD, powder, pH 6.4-6.8 (25 °C, 43 g/L in H2O, after autoclaving), pkg of 500 g, non-sterile
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to BAIRD
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.4-6.8 (25 °C, 43 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
43 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Staphylococcus spp.
Related Categories
Analízis megjegyzés
Appearance (colour): yellowish-brown
pH-value (25 °C): 6.4 - 6.8
Inoculum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): about 99 %
Inoculum (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): about 1 %
Enrichment from a mixed inoculum after 6 hours (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Enrichment from a mixed inoculum after 6 hours (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Enrichment from a mixed inoculum after 24 hours (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5 %
Enrichment from a mixed inoculum after 24 hours (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): ≥ 95 %
Enrichment of Staphylococcus aureus from a mixed inoculum; detection with blood agar.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3