1012145
USP
Agigenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
agigenin
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C27H44O5/c1-14-5-8-27(31-13-14)15(2)24-23(32-27)11-18-16-9-20(28)19-10-21(29)22(30)12-26(19,4)17(16)6-7-25(18,24)3/h14-24,28-30H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24+,25+,26-,27?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYRLHXNMINIDCB-JNFIMKGBSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
- Garlic
- Powdered Garlic
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3