1.50669
SeQuant™ ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 0.3 mm Capillary Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
ZIC®-cHILIC (3µm,100Å) 150 x 0.3 mm, suitable for HPLC, SeQuant™
material
stainless steel column
Minőségi szint
termékcsalád
SeQuant™
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
SeQuant™
parameter
400 bar pressure
70 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
oszlop H × belső átmérő
15 cm × 0.3 mm
Mátrix
fully porous particle
mátrix aktív csoport
ZIC-cHILIC bonding phase
részecskeméret
3 μm
pórusméret
100 Å pore size
működési pH
1-7.5
elválasztástechnika
hydrophilic interaction (HILIC)
tárolási hőmérséklet
no temp limit